Få mere at vide
Cyprosulfamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311020
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311020 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311020 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11915000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyprosulfamide
CAS 221667-31-8
Analyt- eller komponentnavne Cyprosulfamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 N2 O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O5S/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)18(22)20-26(23,24)14-10-6-12(7-11-14)17(21)19-13-8-9-13/h2-7,10-11,13H,8-9H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
SMIL COc1ccccc1C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)NC3CC3
IUPAC navn N-[4-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl]sulfonyl-2-methoxybenzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 374.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 374.0936 g/mol