Få mere at vide
Cyproheptadinhydrochlorid Seskihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049987
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30049987 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049987 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0609.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyproheptadinhydrochlorid Sesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Analyt- eller komponentnavne Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
InChI formel InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
SMIL O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
IUPAC navn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-methylpiperidin; trihydrat; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 701.76
Mængde 500 mg
Formel vægt 700,3198 g/mol