Få mere at vide
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418656
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21N.3/2H2O.HCl
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (94.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.[H]Cl.[1.5H2O]
Molekylvægt (g/mol) 350.88
Formel vægt 350.88
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation