Få mere at vide
Cyproheptadin hydrochlorid seskihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30464270
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464270 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464270 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0609.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Analyt- eller komponentnavne Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
InChI formel InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
IUPAC navn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-1-methylpiperidin; trihydrat; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 701.76
Mængde 10 mg
Formel vægt 700,3198 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.