Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cyproheptadine hydrochlorid sesquihydrat
Artikelnummer. 15891042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15891042 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15891042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41354-29-4 | C42H50Cl2N2O3 | 701.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Smeltepunkt 165,0 °C
Farve Klar farveløs til lysegul
Molekylær formel C42H50Cl2N2O3
MDL nummer MFCD27967225,MFCD00012538,MFCD00012538,MFCD27967225,MFCD00242817
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: meget tungtopløselig. Andre opløseligheder: meget letopløselig i methanol, opløselig i chloroform, tungtopløselig i ethanol
InChI nøgle ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[H+].O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12.CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC navn dihydrogen-bis(1-methyl-4-{tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-yliden}piperidin)trihydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 701.77
Formel vægt 350.88