missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyproheptadine beta-N-Oxide, Mikromol™

Artikelnummer. 30461751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461751 4 x 25 mg
30050060 25 mg
30051919 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461751 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0609.0600254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Cyproheptadine beta-N-Oxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine beta-N-Oxide
CAS 60251-34-5
Analyt- eller komponentnavne Cyproheptadine beta-N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H21 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyproheptadine beta-N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
IUPAC navn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 303.1623 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.