Få mere at vide
Cyproheptadine beta-N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Cyproheptadine beta-N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyproheptadine beta-N-Oxide |
| CAS | 60251-34-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyproheptadine beta-N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H21 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyproheptadine beta-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1 |
| IUPAC navn | 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium |
| Vis mere |