Få mere at vide
Cyproheptadine alpha-N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050939
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050939 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050939 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0609.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyproheptadine alpha-N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproheptadine alpha-N-Oxide
CAS 54381-42-9
Analyt- eller komponentnavne Cyproheptadine alpha-N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H21 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyproheptadine alpha-N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
IUPAC navn 4-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 303.1623 g/mol