Få mere at vide
Cyprofuram, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyprofuram |
| CAS | 69581-33-5 |
| Molekylær formel | C14 H14 Cl N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(3-Chlorophenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)cyclopropanecarboxamide, Cyprofuram, Vinicur |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClNO3/c15-10-2-1-3-11(8-10)16(13(17)9-4-5-9)12-6-7-19-14(12)18/h1-3,8-9,12H,4-7H2 |
| SMIL | Clc1cccc(c1)N(C2CCOC2=O)C(=O)C3CC3 |
| IUPAC navn | N-(3-chlorophenyl)-N-(2-oxooxolan-3-yl)cyclopropanecarboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.72 |
| Formel vægt | 279.0662 |