Få mere at vide
Cyprodinil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyprodinil |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyprodinil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 225.1266 |
| Procent renhed | >95% |