missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyprodinil-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyprodinil phenyl-d5 |
| CAS | 1773496-67-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 2H5 H10 N3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cyprodinil D5 (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(n2)C3CC3)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 4-cyclopropyl-6-methyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.32 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?