Få mere at vide
Cyprodinil-4'-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyprodinil-4'-hydroxy |
| CAS | 195157-66-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyprodinil-4'-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H15 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[(4-Cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, Phenol, 4-[(4-cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O/c1-9-8-13(10-2-3-10)17-14(15-9)16-11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,10,18H,2-3H2,1H3,(H,15,16,17) |
| SMIL | Cc1cc(nc(Nc2ccc(O)cc2)n1)C3CC3 |
| Vis mere |