Få mere at vide
Cyprodinil-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyprodinil 13C6 (phenyl 13C6) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1 |
| Formel vægt | 231.1467 |