missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Cyprodime hydrochloride

Artikelnummer. 30001417
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001417 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001417 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2601/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective μ antagonist

Selective μ-opioid receptor antagonist (Ki values are 5.4, 244.6 and 2187 nM for μ-, δ- and κ-opioid receptors respectively). Reduces levodopa-induced dyskinesia in the MPTP-lesioned primate model of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyprodime hydrochloride
CAS 2387505-50-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H30ClNO3
Formel vægt 391.93
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 391.94
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.