Få mere at vide
Cyproconazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042615
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445409
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63142.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Triazol-fungicid, der forårsager hepatocellulære adenomer og carcinomer
Cyproconazol bruges til at hæmme demeythylering i svampesterolsyntese. Og det bruges på drivhus- og markdyrkede roser og som træbeskyttelsesmiddel, overfladepåføring eller trykbehandling af træ til overjordisk brug, herunder sidespor, krydsfiner, mølleværk, helvedesild, tømmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyproconazol bruges til at hæmme demeythylering i svampesterolsyntese. Og det bruges på drivhus- og markdyrkede roser og som træbeskyttelsesmiddel, overfladepåføring eller trykbehandling af træ til overjordisk brug, herunder sidespor, krydsfiner, mølleværk, helvedesild, tømmer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol, xylen og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94361-06-5
Molekylær formel C15H18ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 291.779
MDL nummer MFCD01678672
InChI nøgle UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86132
ChEBI CHEBI:83748
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
SMIL CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproconazole
Type Cyproconazole
Fysisk form Krystallinsk
Smeltepunkt 108°C
Farve Brun
Mængde 5 g
Flammepunkt >100°C (212°F)
FN nummer UN3077
Beilstein 8396421
Kogepunkt >250°C
Merck Index 14,2771
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 291.78
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyproconazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cyproconazole