Få mere at vide
Cyproconazol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cyproconazol bruges til at hæmme demeythylering i svampesterolsyntese. Og det bruges på drivhus- og markdyrkede roser og som træbeskyttelsesmiddel, overfladepåføring eller trykbehandling af træ til overjordisk brug, herunder sidespor, krydsfiner, mølleværk, helvedesild, tømmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyproconazol bruges til at hæmme demeythylering i svampesterolsyntese. Og det bruges på drivhus- og markdyrkede roser og som træbeskyttelsesmiddel, overfladepåføring eller trykbehandling af træ til overjordisk brug, herunder sidespor, krydsfiner, mølleværk, helvedesild, tømmer.
Opløselighed
Opløselig i acetone, ethanol, xylen og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyproconazole |
| Type | Cyproconazole |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Smeltepunkt | 108°C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 8396421 |
| Kogepunkt | >250°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyproconazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyproconazole