Få mere at vide
Cyproconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Cyproconazole is a triazole fungicide that is used agriculturally for protection of crops against a wide variety of fungal pathogens.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyproconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 94361-06-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H18ClN3O |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (342.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(C(C)C2CC2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.78 |
| Vis mere |