Få mere at vide
Cyproconazole 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324783
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324783 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324783 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11908000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproconazole
CAS 94361-06-5
Analyt- eller komponentnavne Cyproconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 Cl N3 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3
SMIL CC(C1CC1)C(O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 291.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 291.1138 g/mol