Få mere at vide
Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays
Artikelnummer. 12375613 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12375613 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 12375613 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16149
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Drive Cypridina luciferase-ekspression som reporter til genreguleringsundersøgelser ved hjælp af vektorer med et multiple kloningssted (MCS) eller kontrolpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina Luc Vector er et plasmid med flere kloningssteder designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den naturligt udskillende Cypridina luciferase-reporter.
Cypridina Luc Vectors indeholder et gen klonet fra den marine ostracod, Cypridina noctiluca . Genet koder for en naturligt udskilt bioluminescerende Cypridina luciferase (62 kDa), som muliggør måling af reporteraktiviteten i medier (til realtidsassays) og i cellelysater. pMCS-vektoren indeholder et multipelt kloningssted til kloning af en promotor for at studere dens regulatoriske potentiale. pCMV- og pTK-vektorerne har luciferasegenet under henholdsvis CMV (Cytomegalovirus) promotoren og Herpes Simplex Virus (HSV) thymidinkinase (TK) promotoren. Disse konstitutive ekspressionsvektorer kan bruges som normaliseringskontroller for at tage højde for eksperimentel variation i kombination med andre reportere.
Højdepunkter:
  • Naturligt udskillende Cypridina luciferasegen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
  • Multiple cloning site (MCS) giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra et plasmid til et andet
  • Transkriptionstermineringssted (Ter), Lac-operator (Lac O1) og transkriptionelt pausested (TPS) bruges til at minimere baggrunden ved at reducere transkriptionel gennemlæsning
  • Både puromycin (Pur) og ampicillin (Amp) markører til lægemiddelselektion i henholdsvis pattedyrs- og bakterieceller
  • Højkopi pUC bakteriel DNA-replikationsoprindelse
  • To kontrolvektorer tilgængelige med stærke (CMV) eller svage (TK) konstitutive promotorer til co-transfektion og normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pMCS-Cypridina Luc Vector
Type Luc Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Leveringstype Transfektion
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares mellem -70 °C og -20 °C.
Reporter Gene Cypridina Luciferase
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Reporter Assays