Få mere at vide
Thermo Scientific™ pTK-Cypridina Luc-vektor til Luciferase-assays
Artikelnummer. 12152230 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12152230 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 12152230 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.00 DKK
    790.40 DKK / 10µg
    Spare 197.60 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Driver Cypridina luciferase-ekspression som reporter for genreguleringsstudier ved brug af vektorer med multiple cloning site (MCS) eller kontrolpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina Luc Vector er et plasmid med flere kloningssteder designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den naturligt udskillende Cypridina luciferase-reporter.
Cypridina Luc-vektorerne indeholder et gen klonet fra den marine ostracod, Cypridina noctiluca. Genet koder for en naturligt udskilt bioluminescerende Cypridina luciferase (62 kDa), som muliggør måling af reporteraktiviteten i medier (til realtidsanalyser) og i cellelysater. pMCS-vektoren indeholder et multiple kloningssted til kloning af en promotor for at studere dens regulatoriske potentiale. pCMV- og pTK-vektorerne har luciferase-genet under henholdsvis CMV (Cytomegalovirus) promotoren og Herpes Simplex Virus (HSV) thymidinkinase (TK) promotoren. Disse konstitutive udtryksvektorer kan bruges som normaliseringskontroller for at tage højde for eksperimentel variation i kombination med andre reportere.
Højdepunkter:
  • Naturligt udskillende Cypridina luciferase-gen, optimeret til høj ekspression i pattedyrs systemer
  • Multiple cloning site (MCS) giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra ét plasmid til et andet
  • Transkriptionsafslutningssted (Ter), Lac-operator (Lac O1) og transkriptionspausested (TPS) bruges til at minimere baggrund ved at reducere transskriptionslæsning
  • Både puromycin (Pur) og ampicillin (Amp) markører for lægemiddeludvælgelse i pattedyrs- og bakterieceller, henholdsvis
  • Oprindelse af høj-kopi af pUC bakterielt DNA
  • To kontrolvektorer tilgængelige med stærke (CMV) eller svage (TK) konstitutive promotorer til kotransfektion og normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pTK-Cypridina Luc Vector
Type Luc Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Leveringstype Transfektion
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares mellem -70 °C og -20 °C.
Reporter Gene Cypridina Luciferase
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Reporter Assays
Promotor TK