Beskrivelse
CypHer5E er en fleksibel, generisk fluorofor, der kan bruges til at studere de fleste klasser af celleoverfladereceptorer, som internaliseres i den endocytiske vej, når de aktiveres af en ligand.
- Generisk teknologi kan kobles til et hvilket som helst receptor- eller epitopmærke-antistof.
- Overvåger enhver neutral til sur hændelse.
- Simpel fluorescensintensitetstigning.
- Klassisk CyDye profil af to heterocykler forbundet af en polymethinbro og indeholder sekundære nitrogenatomer i en eller begge heterocykliske ringe.
- CypHer5E har yderligere sulfonatgrupper for at øge dets opløselighed i vandige opløsninger.
- Øget mærkningseffektivitet og reducerer uønskede farvestof-farvestof-interaktioner.
CypHer5E rapporterer ligand-medieret receptorinternalisering ved at udnytte pH-forskelle, der forekommer langs den endocytiske vej. CypHer5E er et rødt exciterbart, pH-følsomt cyaninfarvestofderivat, der er minimalt fluorescerende ved en basisk pH og maksimalt fluorescerende ved en sur pH. Det er derfor velegnet til at rapportere bevægelsen af en receptor fra celleoverfladen til sure endosomer ved agoniststimulering.
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | 100 % CypHer 5E |
| Til brug med (applikation) | Dette reagens har vist sig at være egnet til undersøgelser af levende cellereceptorinternalisering ved brug af IN Cell Analyzer 3000, IN Cell Analyzer 1000 og konfokale mikroskoper. 0,5 mL stamreagens vil være tilstrækkeligt til op til 500 brønde. |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | CypHer5E NHS Ester |
| Tilstrækkelig til | 50 Brønde |
| Opløselighed | Letopløseligt i methanol; Meget lidt opløselig i koldt vand og varmt vand. |
| Etiket eller farvestof | Cy |
| Farve | Blå |
| Emission | 663 |