Få mere at vide
Cytiva CypHer5E NHS-estere
Artikelnummer. 11505834 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11505834 1 mg 1mg
11515834 5 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11505834 Leverandør Cytiva Leverandørnr. PA15401
Et rødt exciterbart, pH-følsomt cyaninfarvestofderivat, der rapporterer receptorers bevægelse fra celleoverfladen til sure endosomer ved agoniststimulering.
CypHer5E er en fleksibel, generisk fluorofor, der kan bruges til at studere de fleste klasser af celleoverfladereceptorer, som internaliseres i den endocytiske vej, når de aktiveres af en ligand.
  • Generisk teknologi kan kobles til et hvilket som helst receptor- eller epitopmærke-antistof.
  • Overvåger enhver neutral til sur hændelse.
  • Simpel fluorescensintensitetstigning.
  • Klassisk CyDye profil af to heterocykler forbundet af en polymethinbro og indeholder sekundære nitrogenatomer i en eller begge heterocykliske ringe.
  • CypHer5E har yderligere sulfonatgrupper for at øge dets opløselighed i vandige opløsninger.
  • Øget mærkningseffektivitet og reducerer uønskede farvestof-farvestof-interaktioner.
CypHer5E rapporterer ligand-medieret receptorinternalisering ved at udnytte pH-forskelle, der forekommer langs den endocytiske vej. CypHer5E er et rødt exciterbart, pH-følsomt cyaninfarvestofderivat, der er minimalt fluorescerende ved en basisk pH og maksimalt fluorescerende ved en sur pH. Det er derfor velegnet til at rapportere bevægelsen af en receptor fra celleoverfladen til sure endosomer ved agoniststimulering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering 100 % CypHer 5E
Til brug med (applikation) Dette reagens har vist sig at være egnet til undersøgelser af levende cellereceptorinternalisering ved brug af IN Cell Analyzer 3000, IN Cell Analyzer 1000 og konfokale mikroskoper. 0,5 mL stamreagens vil være tilstrækkeligt til op til 500 brønde.
Mængde 1 mg
Produkttype CypHer5E NHS Ester
Tilstrækkelig til 50 Brønde
Opløselighed Letopløseligt i methanol; Meget lidt opløselig i koldt vand og varmt vand.
Etiket eller farvestof Cy
Farve Blå
Emission 663