Få mere at vide
Cyphenothrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyphenothrin |
| CAS | 39515-40-7 |
| Molekylær formel | C24 H25 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane carboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Chifenothrine, Cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Cyphenothrin, Gokilaht, Rarappu MC, S 2703, S 2703 forte, SP 2703, d-trans-Cyphenothrin, α-Cyano-3-phenoxybenzyl chrysanthemate, α-Cyano-m-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3 |
| SMIL | CC(=CC1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C |
| IUPAC navn | [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.46 |
| Formel vægt | 375.1834 |