Få mere at vide
Cypermethrin, TRC
Artikelnummer. 30138505
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138505 1 g
30041224 500 mg
18012750 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9890001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52315-07-8
Molekylær formel C22 H19 Cl2 N O3
Molekylvægt (g/mol) 415.07
Synonym Agrometrin, Agrothrin, Almetrin, Ambush C, Ambush CY, Ammo, Ammo (pesticide), Antiborer 3767, Ardap, Arrivo, Assist 25CS, Asymmethrin, Auzar 25 EC, Bandit, Barrage, Barricade, Barricade (insecticide), Barricade 10EC, Basathrin, Battery (insecticide), CCN 52, Challenger, Challenger 25EC, Cilcord, Cipkord, Colt, Colt (pyrethrinoid insecticide), Creokhin, Cybil, Cymbush, Cymet, Cympa-Ti, Cymperator, Cymtop, Cynoff EC, Cynoff WP, Cyper Lacer, Cyper Lacer 5EC, Cyperco, Cyperfor S, Cyperil, Cyperkill, Cypermethrin, Cypermethrin 25EC, Cypor, Demon, Demon TC, Dimcyp, Drago, Dudu Cyper, EXP 5598, Ecofleece Sheep Dip (Non-OP), Ectomin, Ectopor, Excis, FMC 30980, FMC 45497, FMC 45806, FMC 6113, Fenom, Fenom (pesticide), Flytick, Hilcyperin, Holster, JF 5705F, Kinmix, Kordon, Kral, Kreokhin, LW 1, Leptocide, Luseweilei, NRDC 149, NRDC 160, NRDC 166, Neramethrin, Neramethrin EC 50, Nurele, Nurse Green, PYR-VU-TO 2, Peststop B, Peststop B 5SC, Polytrin, Prevail, Prevail (pesticide), Prevail FT, RU 27998, Ralothrin, Ripcord, Ripcord 10, Robust, Ronatak, SF 06646, Sherpa, Sniper, Sniper (pyrethroid insecticide), Summerin, Supercypermethrin, Supercypermethrin forte, Supermethrin, Supersect, Taran, Tianlongbao, Toppel, Trofy, Tsifoks, Ustaad, Vucht 424, WL 43467, WL 8517, YT 305, α-Cyano-m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
IUPAC navn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat
SMIL CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cypermethrin
Analyt- eller komponentnavne Cypermethrin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Løsningstype Fedt
Industry Type Miljøtest
Mængde 1 g
Formel vægt 415.0742