missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture, TRC

Artikelnummer. 30240821
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240821 1 mg
30240963 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9890021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2140327-50-8
Molekylær formel C22 D5 H14 Cl2 N O3
Molekylvægt (g/mol) 421.328
Synonym 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid-d5 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC-149-d5, FMC-30980-d5, PP-383-d5, Ammo-d5, Arrivo-d5, Barricade-d5, Basathrin-d5, Cymbush-d5, Demon-d5, Flectron-d5, Ripcord-d5;
IUPAC navn [cyano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Analyt- eller komponentnavne Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
Løsningstype Neat
Industry Type Environmental Testing
Mængde 1 mg
Formel vægt 420.106
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.