Få mere at vide
Cypermethrin, 96%
Artikelnummer. 15505196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15505196 25 g 25g
15595186 5 g 5g
15515196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15505196 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 456310250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Add to basket
CAS: 52315-07-8 | C22H19Cl2NO3 | 416,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52315-07-8
Molekylær formel C22H19Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 416.3
InChI nøgle KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cypermethrin, barricade, ripcord, ustaad, ammo, supercypermethrin, cymbush, alpha-cypermethrin, cypermethrine, agrothrin
PubChem CID 2912
ChEBI CHEBI:4042
IUPAC navn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat
SMIL CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(Cl)Cl)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cypermethrin
Tæthed 1.1200g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Blanding af isomerer) (HPLC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 416.3
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cypermethrin
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.