Beskrivelse
CYP7B1 Polyclonal antibody specifically detects CYP7B1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CYP7B1 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | CBAS3, CP7B, Cytochrome P450 7B1, cytochrome P450, family 7, subfamily B, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily VIIB (oxysterol 7 alpha-hydroxylase), polypeptide 1,25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase, EC 1.14.13.100, oxysterol 7alpha-hydroxylase, Oxysterol 7-alpha-hydroxylase, spastic paraplegia 5A (autosomal recessive), SPG5A |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CYP7B1 (NP_004811.1).,, Sequence:, VIVCDNNKFISELRDDFLKFDDKFAYLVSNIPIELLGNVKSIREKIIKCFSSEKLAKMQGWSEVFQSRQDVLEKYYVHEDLEIGAHHLGFLWASVANTIPT |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?