Få mere at vide
Thermo Scientific™ CYP3A5 BACULOSOMES™ Plus reagens, rHuman
Beskrivelse
Cytokrom P450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller inficeret med rekombinant baculovirus indeholdende et humant CYP450-isozym samt human cytokrom P450-reduktase. For dette særlige isozym (CYP3A5) er humant cytochrom b5 også inkluderet.
- Enkelt humant P450-isozym til detaljerede lægemiddelmetabolismeundersøgelser
- Høj specifik aktivitet øger dynamisk rækkevidde og følsomhed
- Ingen baggrundsmetabolisme for klare resultater
Enkelt overudtrykt humant CYP450 isozym
CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer (HLM'er) ved, at kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er eller andre klasser af lægemiddelmetaboliserende enzymer.
Høj aktivitet resulterer i øget følsomhed
Forbindelsesrangering baseret på metabolisme og hæmningsprofiler observeret med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser ligner meget dem, der ses med HLM'er for de fleste testede forbindelser. Dog CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet og metaboliske hastigheder med de fleste substrater er signifikant højere end dem, der ses med HLM'er. Dette resulterer i et bredt dynamisk område og høj følsomhed i assays, der anvender CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. Det høje aktivitetsniveau og reproducerbarhed af enzymkomponenten observeret i reaktionen med de fleste probesubstrater gør CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser velegnet til high-throughput screeningsformater.
Højt signal til støj-forhold
Ingen baggrundsmetabolisme af endogene insekter CYP450s er blevet påvist med nogen af de Vivid™ sondesubstrater testet indtil videre.
Applikationer:
- Isozym identifikation
- DMPK analyse
- Isozym-specifik metabolisme
- Inhiberingsscreening
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | BACULOSOMES |
| Til brug med (applikation) | Cell viability, proliferation and function, hepatocytes and hepatic models, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/Tox assays, isozyme identification, dmpk analysis, isozyme-specific metabolism, and inhibition screening |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -80 °C. |
| Produkttype | Bakteriemikrosom |
| Mængde | 0,5 nmol |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Forskningskategori | Toksikologi& Lægemiddelmetabolisme |
| Arter | ADN |