Få mere at vide
CYP2W1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16870854 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
20 μL
150 μL
Pakningsstørrelse:
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16870854 20 μL 20µL
16860854 150 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16870854 Leverandør Proteintech Leverandørnr. 129041AP20UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids.
Tekniske data
Antigen CYP2W1
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.13 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene CYP2W1
Genadgangsnr. E9Q816, Q8TAV3
Gene Alias CYP2W1, CYPIIW1, Cytochrome P450 2W1
Gensymboler Cyp2w1
Værtsarter Rabbit
Immunogen CYP2W1 Fusion Protein Ag3803
Oprensningsmetode Antigen Affinity Chromatography
Mængde 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 288517, 545817, 54905
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.