Få mere at vide
Novus Biologicals™ CYP2U1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18482009 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18482009 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18482009 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00113612T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål CYP2U1
Synonym cytochrome P450 2U1, cytochrome P450, family 2, subfamily U, polypeptide 1, EC 1.14.14.1, P450TEC
Gen symbol CYP2U1