Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | CYP2U1 |
| Synonym | cytochrome P450 2U1, cytochrome P450, family 2, subfamily U, polypeptide 1, EC 1.14.14.1, P450TEC |
| Gen symbol | CYP2U1 |