Få mere at vide
Invitrogen™ CYP2B6 BACULOSOMES™ Plus reagens, rHuman
Artikelnummer. 15481194
Mængde:
0,5 nmol
Pakningsstørrelse:
0.5nmol
Artikelnummer. 15481194
Brand: Invitrogen™ P3028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CYP2B6 BACULOSOMES™ Plus reagens, rHuman
Cytokrom P450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller inficeret med rekombinant baculovirus indeholdende et humant CYP450-isozym samt human cytokrom P450-reduktase. For dette særlige isozym (CYP2B6) er humant cytochrom b5 også inkluderet.
  • Enkelt humant P450-isozym til detaljerede lægemiddelmetabolismeundersøgelser
  • Høj specifik aktivitet øger dynamisk rækkevidde og følsomhed
  • Ingen baggrundsmetabolisme for klare resultater
    Enkelt overudtrykt humant CYP450 isozym
    CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer (HLM'er) ved, at kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er eller andre klasser af lægemiddelmetaboliserende enzymer.
    Høj aktivitet resulterer i øget følsomhed
    Forbindelsesrangering baseret på metabolisme og hæmningsprofiler observeret med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser ligner meget dem, der ses med HLM'er for de fleste testede forbindelser. Dog CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet og metaboliske hastigheder med de fleste substrater er signifikant højere end dem, der ses med HLM'er. Dette resulterer i et bredt dynamisk område og høj følsomhed i assays, der anvender CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. Det høje aktivitetsniveau og reproducerbarhed af enzymkomponenten observeret i reaktionen med de fleste probesubstrater gør CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser velegnet til high-throughput screeningsformater.
    Højt signal til støj-forhold
    Ingen baggrundsmetabolisme af endogene insekter CYP450s er blevet påvist med nogen af de Vivid™ sondesubstrater testet indtil videre.
    Anvendelser: isozymidentifikation, DMPK-analyse, isozymspecifik metabolisme og hæmningsscreening
    Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produktlinje BACULOSOMES
    Indhold og opbevaring Opbevares i en ultrakold fryser (-68 til -85 °C).
    Produkttype Bakteriemikrosom
    Mængde 0,5 nmol
    Format Flydende suspension
    Forsendelsestilstand Tøris
    Forskningskategori Toksikologi& Lægemiddelmetabolisme