Få mere at vide
Invitrogen™ CYP2A6 BACULOSOMES™ Plus reagens, rHuman
Mængde:
0,5 nmol
Pakningsstørrelse:
0.5nmol
Beskrivelse
Cytokrom P450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller inficeret med rekombinant baculovirus indeholdende et humant CYP450-isozym samt human cytokrom P450-reduktase. For dette særlige isozym (CYP2A6) er humant cytochrom b5 også inkluderet.
Enkelt humant P450-isozym til detaljerede lægemiddelmetabolismeundersøgelser
Høj specifik aktivitet øger dynamisk rækkevidde og følsomhed
Ingen baggrundsmetabolisme for klare resultater
Enkelt overudtrykt humant CYP450 isozym
BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer (HLM'er) ved, at kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er eller andre klasser af lægemiddelmetaboliserende enzymer.
Høj aktivitet resulterer i øget følsomhedsrangering
af forbindelser baseret på metabolisme og hæmningsprofiler observeret med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser ligner meget dem, der ses med HLM'er for de fleste testede forbindelser. Dog CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet og metaboliske hastigheder med de fleste substrater er signifikant højere end dem, der ses med HLM'er. Dette resulterer i et bredt dynamisk område og høj følsomhed i assays, der anvender CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. Det høje aktivitetsniveau og reproducerbarhed af enzymkomponenten observeret i reaktionen med de fleste probesubstrater gør CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser velegnet til high-throughput screeningsformater.
Højt signal-støj-forhold
Der er ikke påvist baggrundsmetabolisme af endogent insekt CYP450'er med nogen af Vivid™ sondesubstrater testet indtil videre.
Anvendelser: isozymidentifikation, DMPK-analyse, isozymspecifik metabolisme og inhiberingsscreening Kun
til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Enkelt overudtrykt humant CYP450 isozym
BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer (HLM'er) ved, at kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er eller andre klasser af lægemiddelmetaboliserende enzymer.
Høj aktivitet resulterer i øget følsomhedsrangering
af forbindelser baseret på metabolisme og hæmningsprofiler observeret med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser ligner meget dem, der ses med HLM'er for de fleste testede forbindelser. Dog CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet og metaboliske hastigheder med de fleste substrater er signifikant højere end dem, der ses med HLM'er. Dette resulterer i et bredt dynamisk område og høj følsomhed i assays, der anvender CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. Det høje aktivitetsniveau og reproducerbarhed af enzymkomponenten observeret i reaktionen med de fleste probesubstrater gør CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser velegnet til high-throughput screeningsformater.
Højt signal-støj-forhold
Der er ikke påvist baggrundsmetabolisme af endogent insekt CYP450'er med nogen af Vivid™ sondesubstrater testet indtil videre.
Anvendelser: isozymidentifikation, DMPK-analyse, isozymspecifik metabolisme og inhiberingsscreening Kun
til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | BACULOSOMES |
| Mål | Cytokrom P450 |
| Indhold og opbevaring | 1 rør, Opbevares ved -80° C |
| Produkttype | Bakteriemikrosom |
| Mængde | 0,5 nmol |
| Format | Flydende suspension |
| Udtrykssystem | Baculovirus |
| Protein undertype | Cytokrom P450 enzymer |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |