Få mere at vide
Novus Biologicals™ Cynomolgus Monkey Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18692071 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18692071 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18692071 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP278078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 DKK
    2931.60 DKK / Pakke med 5
    Spare 168.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Cynomolgus Monkey
Til brug med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.