Få mere at vide
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MMP-9 (XP_005569271.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18760847
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18760847 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18760847 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Tekniske data
Gene MMP-9
Adgangsnummer XP_005569271.2
Gen-id (Entrez) 4318
Gene Alias 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg