Få mere at vide
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IDUA (XP_005554313.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18421710
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18421710 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18421710 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    5183.85 DKK / 10µg
    Spare 301.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene alpha-L-Iduronidase/IDUA
Adgangsnummer XP_005554313.1
Gen-id (Entrez) 3425
Gene Alias alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg