Få mere at vide
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD8 alpha (XP_005575419) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18745638
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18745638 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18745638 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2667.21 DKK
    2405.55 DKK / 10µg
    Spare 261.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
  • CD8 is a heterodimeric glycoprotein consisting of an alpha and beta chain.
  • CD8A is the CD8 alpha chain.
  • It is expressed on cytolytic T cells and functions in conjunction with the T cell receptor in the recognition of MHC/peptide complexes.
  • The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
  • For reasearch use only. Not for use in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene cynoCD8A
Adgangsnummer XP_005575419
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 844 bp
Gen-id (Entrez) 925
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.