Få mere at vide
R&D Systems™ Cyno Monkey TACI/TNFRSF13B (XP_005583052) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18724989
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18724989 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18724989 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2836
Tekniske data
Adgangsnummer XP_005583052
Gen-id (Entrez) 23495
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg