Få mere at vide
R&D Systems™ Cyno Monkey Integrin beta 5 (XP_005547990) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18730379
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18730379 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18730379 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2752
Tekniske data
Adgangsnummer XP_005547990
Gen-id (Entrez) 3693
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg