missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Cyno Monkey IL-7RA/CD127 (ABB13531.1) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18710097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18710097 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18710097 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.

Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene IL-7 R alpha/CD127
Adgangsnummer ABB13531.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1393 bp
Gen-id (Entrez) 3575
Gene Alias CD127, CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 R alpha, IL-7 receptor subunit alpha, IL7R, IL7R alpha, IL-7 R subunit alpha, IL7RA, IL-7 RA, IL-7 R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.