Få mere at vide
R&D Systems™ Cyno Monkey CEACAM-8/CD66b (XP_005589423.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18702447
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18702447 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18702447 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene CEACAM8/CD66b
Adgangsnummer XP_005589423.1
Gen-id (Entrez) 1088
Gene Alias Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CEACAM8, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg