Få mere at vide
R&D Systems™ Cyno Monkey CEACAM-1/CD66a (XP_005589426.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18774067
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18774067 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18774067 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 122.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Gene CEACAM1/CD66a
Adgangsnummer XP_005589426.1
Gen-id (Entrez) 634
Gene Alias antigen CD66, BGP1, BGP-1, BGP1BGPBiliary glycoprotein 1, BGPI, Biliary Glycoprotein 1, biliary glycoprotein adhesion molecule, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (biliaryglycoprotein), CD66a, CD66a antigen, Cea-1, CEACAM1, Hv-1, Hv-2, MHVR
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg