Få mere at vide
Cynarin, MedChemExpress
Beskrivelse
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cynarin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H24O12 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Cynarine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Vis mere |