Få mere at vide
Cymoxanil-d3 (methoxy-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cymoxanil methoxy-d3 |
| CAS | 2140803-92-3 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H7 N4 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Cymoxanil D3 (methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-9-7(13)10-6(12)5(4-8)11-14-2/h3H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13)/b11-5+/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])O\N=C(/C#N)\C(=O)NC(=O)NCC |
| IUPAC navn | (1E)-2-(ethylcarbamoylamino)-2-oxo-N-(trideuteriomethoxy)ethanimidoyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.2 |
| Formel vægt | 201.0941 |