missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cymorcin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cymorcin |
| CAS | 4389-62-2 |
| Molekylær formel | C10 H14 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | p-Cymene-2,6-diol, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-benzenediol, 2-Methyl-5-(propan-2-yl)benzene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)8-4-9(11)7(3)10(12)5-8/h4-6,11-12H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1cc(O)c(C)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-propan-2-ylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.217 |
| Formel vægt | 166.099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?