Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CYM 9484
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001678
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001678 10 mg
30001533 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001678 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4606/10
Potent NPY Y2 receptor antagonist
Potent neuropeptide Y (NPY) Y2 receptor antagonist (IC50 = 19 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1383478-94-1
Molekylær formel C27H31N3O3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CYM 9484
Mængde 10 mg
Formel vægt 509.63
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 509.683