Få mere at vide
CYM-5541, MedChemExpress
Beskrivelse
CYM-5541 (ML249) is an selective and allosteric S1P3 receptor agonist with an EC50 between 72 and 132 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CYM-5541 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 945128-26-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H28N2O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ML249 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (79.00 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |