missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CYM 5442 hydrochloride

Beskrivelse
CYM 5442 hydrochloride is a potent and selective S1P1 agonist in vitro (EC50 = 1.35 nM). Activates S1P1-mediated p42/p44 MAPK phosphorylation in CHO-K1 cells transfected with S1P1. Induces acute lymphopenia in mice. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1783987-80-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Produkttype | CYM 5442 hydrochloride |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.94 |
| Inhibitorer | CYM 5442 hydrochloride |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?