Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CYM 50769
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001994
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001994 50 mg
30001985 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001994 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4948/50
Novel non-peptide NPBWR1 antagonist
Novel non-peptide antagonist of neuropeptide W/B receptor 1 (NPBWR1, GPR7) (IC50 = 0.12 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1421365-63-0
Molekylær formel C24H17ClN2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CYM 50769
Mængde 50 mg
Formel vægt 416.86
Fysisk form Solid
Farve White
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 416.861