Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CYM 50308
Beskrivelse
Potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4) agonist (EC50 values are 56 nM and 2100 nM for S1P4 and S1P5 receptors, respectively). Displays no activity at S1P1, S1P2 and S1P3 receptors at concentrations up to 25 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CYM 50308 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 405.46 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.464 |