Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CYM 50260
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001518
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001518 10 mg
30001536 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001518 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4677/10
Potent and selective S1P4 agonist
Potent sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4) agonist (EC50 = 45 nM). Displays no activity at other S1P receptor subtypes (S1P1-3 and S1P5) at concentrations up to 25 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1355026-60-6
Molekylær formel C14H11Cl3FNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CYM 50260
Mængde 10 mg
Formel vægt 350.6
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 350.595